Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech A5 Sterile Reinraumbekleidung
Sterile Reinraumbekleidung mit innovativer CLEAN-DON™
515.10 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
---|---|
Material | SMS-Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastisch |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11388031
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
88800 |
Small |
515.10 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11398031
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
88801 |
M |
515.10 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11308041
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
88802 |
Groß |
515.10 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11318041
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
88803 |
XL |
515.10 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11328041
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
88804 |
2 Extragroß |
515.10 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11338041
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
88805 |
3 Extragroß |
515.10 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11348041
![]() |
Kimberly-Clark Professional™
88806 |
4XL |
515.10 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425; - zertifiziert nach Typ 5 und 6; - Konformitätszertifikat nach Charge online verfügbar; - Sterilitätszertifikat nach Charge online verfügbar
- Geeignet für den Einsatz in sterilen Reinraumumgebungen und Labors der ISO-Klasse 5 (EU GMP A). Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten
- Mit fortschrittlicher CLEAN-DON™
Spezifikation
Reinraumoveralls | |
Weiß | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Ohne Kapuze | |
Steril | |
ISO 9001; EN 13034:2005 - Eingeschränkter Spritzschutz; EN ISO 13982-1:2004 - Partikelschutz; CE CAT III; Kategorie III PSA - CE Complex | |
Ja |
SMS-Polypropylen | |
Single-use | |
Elastisch | |
Kragen | |
Genäht | |
None | |
EN 13034:2005 - Limited Splash Protection, EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection, CE CAT III, Category III PPE - CE Complex | |
Keine |