Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech A5 Sterile Reinraumbekleidung
Click to view available options
Größe:
Small
M
Groß
XL
2 Extragroß
3 Extragroß
4XL
Beschreibung
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425; - zertifiziert nach Typ 5 und 6; - Konformitätszertifikat nach Charge online verfügbar; - Sterilitätszertifikat nach Charge online verfügbar
- Geeignet für den Einsatz in sterilen Reinraumumgebungen und Labors der ISO-Klasse 5 (EU GMP A). Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten
- Mit fortschrittlicher CLEAN-DON™
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | 4XL |
Material | Polypropylen SMS |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Tunnelförmig |
Flaschenhalstyp | Kragen |
Hood Type | Ohne Kapuze |
Mehr anzeigen |
Videos
-
KIMTECH - Reusable Apparel
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
KIMTECH - Are you dressed for success?
DateigrößeVersion: 1.6 MB
Product Information
Product Information
KCP015 4518.02 F 03.09 KIMTECH PURE A5 Cleanroom Apparel data sheet
DateigrößeVersion: 868 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech A5 Sterile Reinraumbekleidung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur