Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech A5 Sterile Reinraumbekleidung
Sterile Reinraumbekleidung mit innovativer CLEAN-DON™
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 88800
262.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425; - zertifiziert nach Typ 5 und 6; - Konformitätszertifikat nach Charge online verfügbar; - Sterilitätszertifikat nach Charge online verfügbar
- Geeignet für den Einsatz in sterilen Reinraumumgebungen und Labors der ISO-Klasse 5 (EU GMP A). Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten
- Mit fortschrittlicher CLEAN-DON™
Spezifikation
Reinraumoveralls | |
SMS-Polypropylen | |
Single-use | |
Elastisch | |
Kragen | |
Schnappverschluss | |
Steril | |
ISO 9001; EN 13034:2005 - Eingeschränkter Spritzschutz; EN ISO 13982-1:2004 - Partikelschutz; CE CAT III; Kategorie III PSA - CE Complex | |
Ja |
Small | |
Weiß | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Ohne Kapuze | |
Genäht | |
None | |
EN 13034:2005 - Limited Splash Protection, EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection, CE CAT III, Category III PPE - CE Complex | |
Keine |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech A5 Sterile Reinraumbekleidung > Größe: Klein
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur