Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech A5 Sterile Reinraumbekleidung Artikelnummer.: 11318041
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech A5 Sterile Reinraumbekleidung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11318041
XL
Click to view available options
Größe:
Small
M
Groß
XL
2 Extragroß
3 Extragroß
4XL
Artikelnummer. 11318041
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 88803
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile Reinraumbekleidung mit innovativer CLEAN-DON™
  • Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425; - zertifiziert nach Typ 5 und 6; - Konformitätszertifikat nach Charge online verfügbar; - Sterilitätszertifikat nach Charge online verfügbar
  • Geeignet für den Einsatz in sterilen Reinraumumgebungen und Labors der ISO-Klasse 5 (EU GMP A). Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten
  • Mit fortschrittlicher CLEAN-DON™
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe XL
Material SMS-Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Kragen
Hood Type Ohne Kapuze
Verschlusstyp Frontreißverschluss mit Druckknopf am Hals
Saumtyp Genäht
Sterilität Steril
Widerstand None
Zertifizierung/Konformität ISO 9001; EN 13034:2005 - Eingeschränkter Spritzschutz; EN ISO 13982-1:2004 - Partikelschutz; CE CAT III; Kategorie III PSA - CE Complex
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 13034:2005 - Limited Splash Protection, EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection, CE CAT III, Category III PPE - CE Complex
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • KIMTECH - Reusable Apparel
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      KIMTECH - Reusable Apparel
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    1 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    ChargennummerZL403360 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number88803
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24156
      Gültig bis zum2025-06-30
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Kimberly-Clark Professional™ Kimtech A5 Sterile Reinraumbekleidung >