Learn More
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Aus optisch klarem Polystyrol für einfaches Betrachten der Probe. Corning™ Falcon™ Rundboden-Polystyrolröhrchen werden häufig in Laborprotokollen verwendet und erwähnt.
Marke:  Falcon™ 352027
320.05 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10222901
  • 336.89 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Einzelverpackungen sind mit medizinischen Verpackungsmaterialien verpackt und ermöglichen einen keimfreien Zugang Vielfach in veröffentlichten Laborverfahren und -protokollen erwähnt (z. B. Molecular Cloning, 2. Auflage, T. Maniatis et al.)
  • Erhältlich mit schwerem, langlebigem Schnappverschluss mit zwei Positionen für eine einfache Handhabung; mit Schraubverschluss oder ohne Verschluss
  • Alle Größen werden steril geliefert; die Größe 12 × 75 mm ohne Verschluss ist auch als nicht sterile Ausführung erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
1400 × g
100 mm
Ja
125/Beutel, 1000/Karton
Nein
Schraubverschluss
Klar
8 ml
Polystyrol
Schraubverschluss
Steril
13 mm
Reagenzgläser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer30924047 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum23/04/2025 Catalog Number352027
Chargennummer25624031 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/04/2025 Catalog Number352027
Chargennummer25324039 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog Number352027
Chargennummer15524081 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/01/2025 Catalog Number352027
Chargennummer15524081 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/09/2024 Catalog Number352027
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden > Schraubverschluss; 8 ml