Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
For cell culture and general laboratory use
Marke: Labcon 3535-335-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kulturröhrchen
- Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
- Mit extra dicken Wänden zur Verhinderung von Bruch
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Fassungsvermögen: 14 mL
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Polyethylen | |
1.500 RZB | |
Nicht autoklavierbar | |
Zwei Positionen | |
100 mm | |
Ja | |
Kultur | |
25 Röhrchen/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen | |
Steril | |
25 |
17 mm | |
Rundboden-Röhrchen | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Durchsichtig | |
Steriles Polystyrol | |
Nein | |
3,93 in. | |
25 Röhrchen/Beutel | |
SuperClear™ | |
14 mL |