Learn More
Falcon™ Zellkultureinsätze Für Verwendung mit 24-Mikrotiterplatten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Für den Einsatz mit 24-Well Mikrotiterplatten vorgesehen. Corning™ Falcon™ Zellkultureinlagen (Zellkultur auf durchlässigen Trägern) gewährleisten eine stärkere morphologische und/oder physiologische Differenzierung vieler Zelltypen.
Marke:  Falcon™ 353104
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10055220
  • 255.31 CHF / 48 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für einen unabhängigen Zugriff auf die basolateralen und apikalen Domänen der Polarzellen. Kernspurgeätzte Membranen aus Polyethylenterephthalat (PET) verfügen über einzelne, zylindrische Poren und sind für das Zellwachstum beidseitig gewebekulturbehandelt. Das PET-Gehäuse ist nicht gewebekulturbehandelt, um das Zellwachstum an den Seitenwänden des Einsatzes zu begrenzen.
  • Durchscheinende Membranen für Porengrößen von 0.4 und 3.0 μm besitzen eine hohe Porendichte (HD) und werden für Transportstudien empfohlen
  • Transparente Membranen werden zur Visualisierung von lebenden Zellen mittels Lichtmikroskopie empfohlen
  • Flansche am Einsatzrand erleichtern die Handhabung
  • Gammasterilisiert
Für beste Ergebnisse wird die Verwendung von gewebekulturbehandelten Falcon Companion Platten empfohlen
Transportstudien, Immunzytochemie, Elektronenmikroskopie, Migration und Invasion sowie Co-Kulturen.
Bestellinformation
Einzeln verpackt in farbcodierte medizinische Aufreißbeutel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,3 cm2
1,6 ± 0,6 x 106 Poren/cm2
Membranmaterial
6.4 mm
48/Packung
Transparent
Steril
PET
1 μm
24-Well-Platte
1 St./Packung
TC-behandelt
TC-behandelt
24
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4315923 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/05/2025 Catalog Number353104
Chargennummer4274035 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/01/2025 Catalog Number353104
Chargennummer4204012 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/12/2024 Catalog Number353104
Chargennummer4161014 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/10/2024 Catalog Number353104
Chargennummer3289005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/05/2024 Catalog Number353104
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Zellkultureinsätze Für Verwendung mit 24-Mikrotiterplatten > Transparent; 1 μm; 24-Well