Learn More
Falcon™ Zellkultureinsätze Für Verwendung mit 24-Mikrotiterplatten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Für den Einsatz mit 24-Well Mikrotiterplatten vorgesehen. Corning™ Falcon™ Zellkultureinlagen (Zellkultur auf durchlässigen Trägern) gewährleisten eine stärkere morphologische und/oder physiologische Differenzierung vieler Zelltypen.
Marke:  Falcon™ 353095
356.06 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10421761
  • 374.80 CHF / 48 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für einen unabhängigen Zugriff auf die basolateralen und apikalen Domänen der Polarzellen. Kernspurgeätzte Membranen aus Polyethylenterephthalat (PET) verfügen über einzelne, zylindrische Poren und sind für das Zellwachstum beidseitig gewebekulturbehandelt. Das PET-Gehäuse ist nicht gewebekulturbehandelt, um das Zellwachstum an den Seitenwänden des Einsatzes zu begrenzen.
  • Durchscheinende Membranen für Porengrößen von 0.4 und 3.0 μm besitzen eine hohe Porendichte (HD) und werden für Transportstudien empfohlen
  • Transparente Membranen werden zur Visualisierung von lebenden Zellen mittels Lichtmikroskopie empfohlen
  • Flansche am Einsatzrand erleichtern die Handhabung
  • Gammasterilisiert
Für beste Ergebnisse wird die Verwendung von gewebekulturbehandelten Falcon Companion Platten empfohlen
Transportstudien, Immunzytochemie, Elektronenmikroskopie, Migration und Invasion sowie Co-Kulturen.
Bestellinformation
Einzeln verpackt in farbcodierte medizinische Aufreißbeutel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
PET
0,4 μm
24-Well-Platte
1/Packung
TC-behandelt
Steril
0,3 cm2
2,0 ± 0,2 x 105 Poren/cm2
Membranmaterial
6.4 mm
48/Karton
TC-behandelt
24
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4308718 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/05/2025 Catalog Number353095
Chargennummer4315909 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/04/2025 Catalog Number353095
Chargennummer4287650 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/04/2025 Catalog Number353095
Chargennummer4280028 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/03/2025 Catalog Number353095
Chargennummer4262005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/01/2025 Catalog Number353095
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Zellkultureinsätze Für Verwendung mit 24-Mikrotiterplatten > Transparent; 0,4 μm; 24-Well