Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4 Biotinylation Kit
Biotinylisierung von Proteinaminen und Maximierung der Löslichkeit von Proteinen mit diesem langen (29,0 A) NHS-Ester-Biotinylierungsreagenz mit einem pegylierten, wasserlöslichen Spacerarm.
Marke:  Thermo Scientific™ 21455
499.70 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10701185
  • 540.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG4;-Biotin ist ein pegyliertes, wasserlösliches Reagenz für die einfache und effiziente Biotin-Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Makromolekülen.
Leistungsmerkmale:
  • Wasserlöslicher Polyethylenglycol (PEG)-Spacerarm erhöht die Löslichkeit des markierten Proteins
  • Verhindert die Aggregation von Antikörpern besser als Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Markiert N-Terminus- oder Lysinreste in weniger als 1 Stunde
  • Die Thermo Scientific No-Weigh-Verpackung (8 x 2 mg) spart Zeit, bewahrt die Reagenzaktivität und verhindert Kreuzkontaminationen zwischen den Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EZ-Link NHS-PEG4 Biotinylierungskit
Kit für 8 Reaktionen
1 bis 10 mg
Wasser
PEGyliert
NHS-PEG4 Biotinylierungskit
Ausreichend für: 8 Markierungsreaktionen, jeweils mit 1 bis 10 mg Antikörper
• EZ-Link NHS-PEG4-Biotin, 8 x 2 mg
• PBS-Packung (ergibt 500 ml), 1 Packung
• Zeba Spin Entsalzungssäulen (7 K MWCO), 5 ml, 10 Säulen
• HABA Lösung, 1 ml
• Avidin, 10 mg
Avidin und Mikroröhrchen Biotin-Reagenz bei -20 °C lagern PBS bei Raumtemperatur lagern. Die restlichen Kit-Komponenten bei 4 °C lagern.
EZ-Link™
Biotin
Antikörper, Proteine
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ397068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number21455
ChargennummerZJ397068A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number21455
ChargennummerZG395447 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2024 Catalog Number21455
ChargennummerZD385287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2024 Catalog Number21455
ChargennummerZC383992 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number21455
Name des Produkts
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4 Biotinylation Kit > NHS-PEO4 Biotin Spacerarmlänge 29Å