Learn More
Esculape Laboratoire™ Augenwaschstation
Esculape™ Augenwaschstationen eignen sich zur ersten Hilfe bei Augenverletzungen. Mit dieser Station können Sie Augen ausspülen und Fremdkörper aus dem Auge entfernen.
134.64 CHF - 180.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Entfernen von Partikeln oder Staub, rehydriert das Auge |
---|---|
Produkttyp | Augenwaschstation |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10617204
|
Esculape Laboratoire™
8205201 |
0.9% Sodium Chloride, 2 x 500 mL | N/A | |||||||
11769522
|
Esculape Laboratoire™
8205200 |
0,9 % Natriumchlorid, 500 ml |
180.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11987625
|
Esculape Laboratoire™
8205203 |
200 mL Blue Neutral pH Solution, 500 mL Bottle Green Sterile Ophthalmic Solution |
176.13 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Festmontage mit Wandhalterung;
- Ergonomisch geformte Augenmuschel für durchgehendes Spülen
- Schnellschnapp-Flaschenverschlüsse
- Anweisungen in drei Sprachen
- In ungeöffnetem Zustand drei Jahre haltbar
Spezifikation
Zum Entfernen von Partikeln oder Staub, rehydriert das Auge | |
Augenwaschstation |