Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren nach Twisselmann
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
775.00 CHF - 894.00 CHF
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung unten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung unten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10223911
|
Lenz Laborglasintrumente
05380025 |
NS 29/32 |
775.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10283951
|
Lenz Laborglasintrumente
05380031 |
NS 34/35 |
803.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10375971
|
Lenz Laborglasintrumente
05380037 |
NS 45/40 |
894.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Absaugkopf mit Vakuummantel
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Twisselmannkühler (verbessert) mit Gewinde GL 14
- Rundkolben
Spezifikation
Duran Glas |