Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren nach Twisselmann
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05380037
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10375971
  • 894.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Beschreibung
  • Absaugkopf mit Vakuummantel
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Twisselmannkühler (verbessert) mit Gewinde GL 14
  • Rundkolben
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Duran Glas
NS 45/40
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren nach Twisselmann > NS 45/40