Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren nach Twisselmann
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05380031
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Absaugkopf mit Vakuummantel
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Twisselmannkühler (verbessert) mit Gewinde GL 14
- Rundkolben
Spezifikation
70 mL | |
Duran Glas | |
NS 34/35 |