Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren nach Knöfler-Böhm
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05375049
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10214011
  • 577.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die kompletten Apparate bestehen aus:Ummantelter Extraktoraufsatz mit DURAN™ Schläuchen, Dimrothkühler (Details auf Seite 71)
  • Mit Gewinde GL 14
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Rundkolben
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Duran Glas
NS 45/40
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren nach Knöfler-Böhm > 250 ml