Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Salmonella Selektiv-Supplement
Oxoid Salmonella Selektiv-Supplement zur präsumptiven Identifizierung von Arten der Gattung Salmonella aus klinischen und Lebensmittelproben.
Marke: Thermo Scientific™ SR0194E
146.97 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Oxoid Salmonella Selektiv-Supplement zur präsumptiven Identifizierung von Arten der Gattung Salmonella aus klinischen und Lebensmittelproben.
- Zugabe zu chromogener Salmonellen-Agarbasis , Artikelnr. CM1007B oder Brilliance™ Salmonellen-Agar (Basis), Artikelnr. CM1092B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
Salmonellen-Spezies | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
Salmonella Selektiv-Supplement | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
Sicherheit und Handhabung
- SALMONELLA Selective Supplement
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: cefsulodin, novobiocin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%