Learn More
Emma Safety Footwear Patrick XD Sicherheitsschuhe
Eine ideale Wahl, wenn optimaler Fußschutz erforderlich ist. Eine starke, solide Stahlplatte in der Sohle und elastische Lederobermaterialien schützen die Füße vor unerwarteten Gefahren. Die perfekt ausgewogene anatomische Fußstütze sorgt dafür, dass sich die Füße fit und frisch fühlen.
Marke: Emma Safety Footwear MM73186646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
Patrick XD | |
Leder | |
46 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Patrick XD Sicherheitsschuhe > Größe: 46
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur