Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Explosionsgeschützter Sauerstoffmonitor mit einem Sensor mit einer Lebensdauer von über 10 Jahren
Für den Einsatz in Umgebungen, die Gehäuse der Klasse I, div I, Gruppe B, C, D und div II Gruppe E, F, G erfordern. Dieser Monitor ist speziell darauf ausgelegt, keine Zündquelle zu sein. Dieser Monitor lässt sich mit unserem robusten Zirkoniumsensor mit einer Lebensdauer von 10 Jahren verbinden.
Marke: PureAire Monitoring Systems, Inc. 99020
Beschreibung
- Ex Klasse 1 Div 1 Gruppe B, C, D und Div 2 Gruppe E, F, G Gehäuse
- Überdurchschnittlich lange Lebensdauer des Sensor von mehr als 10 Jahren
- Zwei einstellbare Relais für 19,5 % und 18,0 %
- Keine Wartung erforderlich
- Digitalanzeige, 4 – 20 mA Analogausgang
- Keine Drift aufgrund von Gewittern oder Barometerdruckänderungen
- Wandhalterungsklemmen
- Integrierte Durchflussprobenahmepumpe bis 100 ft
- Ein explosionsgeschützter O2-Monitor ist für den Einsatz in Umgebungen vorgesehen, die Gehäuse der Klasse I, div I, Gruppe B, C, D und div 2Gruppe E, F, G erfordern. Dieser Monitor ist speziell darauf ausgelegt, keine Zündquelle zu sein. Er eignet sich ideal für den Einsatz in Räumen mit hochbrennbaren Gasen. Dazu gehören Einrichtungen, die eine Blankierung mit kryogenen Gasen, einschließlich Stickstoff, verwenden, oder Einrichtungen, die hohe Sauerstoffkonzentrationen verwenden. Auf Wunsch können wir diesen Monitor auch so anpassen, dass er sicher für den Einsatz in Umgebungen der Klasse II ist. Er eignet sich gut für Räume mit hochbrennbarem Staub oder Partikeln. Er verwendet einen Zirkonoxid-Sensor mit einer Lebensdauer von über 10 Jahren.
- Auch in Staubkonfigurationen der Klasse II erhältlich. Wenden Sie sich an PureAire, um weitere Informationen zu erhalten.
Vorteile von PureAire
- Als Branchenführer in der Sauerstoffüberwachung und Gasdetektion widmet sich PureAire der Sicherheit unserer Kunden und der Kunden, die sie bedienen, indem sie Monitore herstellen, die langlebig, innovativ und zuverlässig sind.
Für welche Gase kann ein explosionsgeschützter O2-Monitor verwendet werden?
- Sauerstoffmonitore von PureAir können für Stickstoff-, Argon-, CO2- und Heliumgase verwendet werden.
- Der explosionssichere Sauerstoffmonitor bietet eine langlebige O2-Mangelerkennung. Die PureAire Sauerstoffmonitore sind so konzipiert, dass sie zuverlässig, kostengünstig und wartungsarm sind und eine kontinuierliche Überwachung über durchschnittlich 10 Jahre und mehr bieten.
- Ideal für den Einsatz an elektrisch klassifizierten Orten, in engen Räumen, in Analysenunterständen, petrochemischen Anlagen, bei der Lagerung von Kryorgasen und an Orten, an denen eine Fernprobenahme erforderlich ist. Der EX-Sauerstoffmonitor kann Leckagen von Inertgasen wie Stickstoff, Helium und Argon erkennen. Der explosionsgeschützte Sauerstoffmonitor kann Gaslecks bei Temperaturen von bis zu -40 °C erkennen
- Der Monitor verfügt über eine gut ablesbare lokale Anzeige, optische LED’s und einen akustischen Alarm. Der Sauerstoffmonitor kann zur Alarmierung aller Mitarbeiter an Brandmeldesysteme angeschlossen werden.
- Der Zirkoniumsensor reagiert nicht auf Temperatur-, Feuchtigkeits- oder Barometerdruckänderungen (einschließlich Gewittern). Im Gegensatz zu anderen Sauerstoffmonitoren sind Ersatzsensoren nicht erforderlich, da wir einen Zirkoniumsensor anstelle eines elektrochemischen Einwegsensors verwenden, der im Durchschnitt über 1 – 2 Jahre hält. Überwachte Watchdog-Software läuft 24/7 und prüft Elektronik und Komponenten. Fehler oder Inkonsistenzen werden auf dem Display angezeigt.
Serviceleistungen
3 Jahre
Spezifikation
5,25 in. | |
5,25 x 6,625 x 5,5 Zoll | |
140 mm | |
-40 bis +55 °C | |
2 Jahre nach ETD | |
5,5 kg | |
168 mm |
134 mm | |
5,5 in. | |
095 % rel. Feuchtigkeit | |
24 V DC, 300 mA | |
12 lb. | |
6,625 in. |