Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysegeräte
Der gebrauchsfertige und wegwerfbare Float-A-Lyzer G2 enthält Membranschläuche aus Zelluloseester (CE) in Biotech-Gütegrad in einem benutzerfreundlichen, vorentlüfteten Dialysegerät, das höchsten Komfort für die Dialyse kleiner Volumina (1 bis 10 ml) bietet
Marke:  Spectrum™ G235058
181.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11551170
  • 187.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der gebrauchsfertige und wegwerfbare Float-A-Lyzer G2 enthält Membranschläuche aus Zelluloseester (CE) in Biotech-Gütegrad in einem benutzerfreundlichen, vorentlüfteten Dialysegerät, das höchsten Komfort für die Dialyse kleiner Volumina (1 bis 10 ml) bietet
Erhältlich in folgenden Größen: 1, 5 und 10 ml Die wiederverschließbare Schraubkappe ist für die 9 verfügbaren MWCOs farbkodiert und verfügt über einen offenen Zugang für einfaches Beladen und vollständige Probenrückgewinnung mit einer Einwegpipette (für 5 und 10 ml im Lieferumfang enthalten). Flotationsring (im Lieferumfang enthalten) sorgt für Auftrieb zur Maximierung der Dialyseeffizienz.
  • Hervorragendes Handling und hohe Auslaufsicherheit
  • Wiederverschließbarer Schraubverschluss und Pipette für einfaches Beladen und vollständige Rückgewinnung
  • Höchste Membranreinheit, keine Schwermetalle und Sulfide
  • Minimiert volumenspezifische Verdünnung
  • 9 MWCOs von 100 bis 1,000,000 Dalton
Spezifikation
Spezifikation
Float-A-Lyzer G2 Dialysevorrichtung
Zellulose-Ester
0.39 in.
10 mm
3,9 in.
Polypropylen
Violett
12 Packung
50 kDa
Polypropylen
0.9 in.
23 mm
100 mm
Schraubverschluss
Einweg-Pipette für 5 und 10 ml, Flotationsring
Gebrauchsfertige Dialysegeräte für das Labor, höchste Membranreinheit, beste Handhabung und Verhinderung von Undichtigkeiten, 95 bis 98 % Probenrückgewinnung, perfekt für die Dialyse von elektroeluierten Proteinen oder Chromatographiefraktionen
Name des Produkts
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysegeräte > 50 kd MWCO; violett; 5 ml