Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Verdampferkolben aus Glas
Speziell für den Einsatz in Rotationsverdampfern. Lenz Laborglasinstrumente™ Verdampferkolben mit konischem Verbindungsboden eignen sich zur Herstellung von Lösungen oder für die Aufnahme, Aufbewahrung oder Messung von Chemikalien. Sie sind aus langlebigem DURAN™ Glas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03042958
Artikelnummer. 11816204
  • 387.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Mittelhals und konischer Verbindung
  • Birnenförmig mit Beschriftungsetikett
  • Lieferbar in zahlreichen Kapazitäten
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Borosilikatglas, Duran Glas
Rotationsverdampfer
Mitte
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Verdampferkolben aus Glas > Kapazität: 500 ml