Learn More
Thermo Scientific™ Glaspartikelstandards der Serie 9000
Ersetzen Sie Polystyrol-Kügelchen in zahlreichen Anwendungen durch gemäß NIST™ nachverfolgbare Kügelchen aus Glas in Standardgrößen.
Marke:  Thermo Scientific™ 9050
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11804183
  • 294.00 CHF / 1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ohne
Bei Raumtemperatur lagern. Flasche dicht verschlossen halten, um Kontamination zu vermeiden.
Die 9000-Serie ist erhältlich als einheitliche Partikel aus Borosilikat- oder Kalknatronglas in verschiedenen Größen zwischen 2 und 2000 µm. Sie sind gegen NIST-konforme mittlere Durchmesser kalibriert und zertifiziert und eignen sich für eine Vielzahl von Partikelmessungen. Außerdem haben sie eine höhere Toleranz gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln sowie eine höhere mechanische und thermische Stabilität.
Anwendungen mit geringer Standardabweichung
Partikel in Standardgrößen
2,4 bis 2.6g/cm ³
1.40 bis 1.46 bei 589 nm (25 °C)
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
100% Fest
Glas-Mikrosphären, trocken
Weiß
Kalknatronglas
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
1 g
s = 2.4 µm, 4.9 % CV
50 μm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer251602 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number9050
Chargennummer258862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number9050
Chargennummer259821 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number9050
Chargennummer263030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number9050
Chargennummer269024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number9050
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Glaspartikelstandards der Serie 9000 > Durchmesser:49,0 μm ± 1,4 μm, σ = 2,4 μm, 4,9% CV