Learn More
Cole-Parmer™ XRF X-Cell™ Einweg-Probenbecher
Ermöglicht eine schnelle RFA-Analyse von flüssigen Proben.
Marke: Cole-Parmer™ 3529
Beschreibung
- Aus kontaminationsfreiem Polyethylen
- Geschlossene Becher verfügen über eine Öffnung für die schnelle Abgabe flüssiger Proben
- Offene Becher sind an beiden Enden offen, damit viskose oder pulverförmige Proben leichter zugänglich sind
- Die Kragen sind mit einigen Griffeln erhältlich, um für zusätzliche Sicherheit Folie an der Schale halten zu können
Bestellinformation
Spezielle Anwendungsversionen, einschließlich 31 mm Micro X-Cel (mit einem 6.3 mm großen zentrierten Fenster für kleine, gefährliche oder luftempfindliche Proben) und43 mm-Zelle für Horiba™ Schwefelanalysatoren, sind ebenfalls erhältlich. Erhältlich in 100 Bechern/Beutel.
Spezifikation
RFA-Spektrometer | |
1,2 in. | |
XRF-Analyse | |
100 Pk. |
Probenbecher | |
31 mm | |
Polyethylen | |
Geschlossen |