Learn More
Cole-Parmer™ XRF X-Cell™ Einweg-Probenbecher
Ermöglicht eine schnelle RFA-Analyse von flüssigen Proben.
Marke:  Cole-Parmer™ 3565
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15320562
  • 112.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Fensterfolie
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus kontaminationsfreiem Polyethylen
  • Geschlossene Becher verfügen über eine Öffnung für die schnelle Abgabe flüssiger Proben
  • Offene Becher sind an beiden Enden offen, damit viskose oder pulverförmige Proben leichter zugänglich sind
  • Die Kragen sind mit einigen Griffeln erhältlich, um für zusätzliche Sicherheit Folie an der Schale halten zu können
Bestellinformation
Spezielle Anwendungsversionen, einschließlich 31 mm Micro X-Cel (mit einem 6.3 mm großen zentrierten Fenster für kleine, gefährliche oder luftempfindliche Proben) und43 mm-Zelle für Horiba™ Schwefelanalysatoren, sind ebenfalls erhältlich. Erhältlich in 100 Bechern/Beutel.
Spezifikation
Spezifikation
Horiba Schwefelanalysatoren
1,7 in.
XRF-Analyse
100 Pk.
Probenbecher
43 mm
Polyethylen
Geschlossen
Name des Produkts
Cole-Parmer™ XRF X-Cell™ Einweg-Probenbecher > 43 mm, geschlossen