Learn More
Novus Biologicals™ EV Precipitation Solution (Cell Culture)
Marke:  Novus Biologicals™ NBP3-11767
Artikelnummer. 18620481
  • 565.00 CHF / 25 Milliliter
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation
A 25mL solution is equalivant to 25 reactions (cell culture media)
Cell culture supernatant
25 mL
Store at room temperature.
Name des Produkts
Novus Biologicals™ EV Precipitation Solution (Cell Culture) > 25 mL