Learn More
3M™ Vetbond™ Gewebeklebstoff, 3 ml
Gewebeklebstoff mit Applikator zum schnellen und praktischen Verschließen kleiner Wunden, um die Heilung zu fördern.
Marke:  3M™ 7100139485
Artikelnummer. 17150156
  • 570.32 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
3M™ Vetbond™ schließt kleine Wunden schnell und bequem und eliminiert häufig die Notwendigkeit von Nahtstellen und/oder Bandagen.Es polymerisiert in Sekunden nach Kontakt mit Gewebe- und Körperflüssigkeiten und bindet Wundkanten zusammen, so dass eine natürliche Heilung eintreten kann.
  • Starke Bindung, polymerisiert in Sekunden
  • Kostengünstige 3 ml-Flasche mit vier wiederverwendbaren Applikatorspitzen
  • Blauer Farbstoff für eine gut sichtbare Tropfenanwendung
  • Ideal für eine Vielzahl von Verfahren, einschließlich Entfernung von Katzenkrallen, Entferung von Daumenkrallen, Schließen kleinerer Schnitte, Zahnextraktionen und orale Chirurgie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Quetschflasche
3 ml (1 oz.)
Schließen von kleinen Wunden
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Vetbond™ Gewebeklebstoff, 3 ml > Gewebeklebstoff; zur Verwendung mit (Anwendung):Schließen von kleinen Wunden; Menge:3 ml (1 oz.); Typ:Quetschflasche