Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis System
All-in-One-System für die schnelle und komfortable E-Gel™ Agarosegelelektrophorese von der Beladung mit DNA-Proben bis hin zum Gelbild.
Marke:  Invitrogen™ G8300
2560.12 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15783688
  • 3840.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät, E-Gel Power Snap Kamera, orangefarbene Sichtscheibe, E-Gel Go! Agarose-Gel-Adapter, regionalspezifisches Kabel mit Netzadapter.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• 1 Elektrophoreseapparatur
• 1 Kameragerät
• 1 Netzteil
• 1 Brille
• 1 E-Gel Go! Adapter
1 System
48 V Gleichspannung
Horizontales Gelelektrophoresesystem
Raumtemperatur
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Invitrogen E-Gel Power Snap electrophoresis system features
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Invitrogen Power Snap camera features
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation
      Dokumentation
      Manuals
      Zertifikate
      Aktionen
      Aktionen
      • Mehrere Hersteller
        Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
        Aktionscode: 24112
        Gültig bis zum2025-06-20
        Neues Angebot
        Jetzt sparen
      • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
        Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
        Aktionscode: 24108
        Gültig bis zum2025-07-04
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis System > Zur Verwendung mit trockenen vorgegossenen E-Gel SYBR Safe, E-Gel EX, E-Gel Go!, E-Gel CloneWell II und E-Gel SizeSelect II Agarosegelen.