Learn More
Micronova™ Flexbrush™ und Abdeckungen
Diese S- und J-förmigen Nylonbürsten haben einen flexiblen Kern, der dem Benutzer ermöglicht, die Bürste für kundenspezifische Anwendungen zu formen. Sie eignen sich daher ideal für die Reinigung von Rohraußenflächen, Anschlussstücken und Geländern. Es sind optionale Abdeckungen mit verschiedenen Geweben zur Verbesserung der Hygiene erhältlich.
Marke:  Micronova™ FB-12
Artikelnummer. 13157776
  • 33.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Ende mit Trapezgewinde
  • Nicht autoklavierbar
  • Polyesterborsten
  • Verdrilltes Zink
  • Kunststoffgriff
Spezifikation
Spezifikation
Bürste
Medium/Stiff
Kunststoff
Bent
Nicht autoklavierbar
Reusable
12 Zoll
Polyester
No
Acme Thread
Non-sterile
White
Reinigt Überkopfrohre, Hohlkehlleisten und Vertiefungen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Flexbrush™ und Abdeckungen > Nylonbürste, Borsten mit mittlerer Steifigkeit, J-förmiger Zinkdraht, Durchmesser 2 in., Ende mit Kunststoffgewinde 15 in.