Learn More
Ethylendiaminetraessigsäure-Dinatriumsalz-Lösung, 0.01 M (0.02 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 11452714
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethylendiaminetraessigsäure-Dinatriumsalz-Lösung, 0.01 M (0.02 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11452714
10 L, Beutel in Box
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Box
Plastikflasche aus HDPE
Artikelnummer. 11452714
Marke: Fisher Chemical J/3720/24
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ethylendiamintetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung 0,01 M (0,02 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-33-3
Summenformel C10H14N2Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 336.21
MDL-Nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI-Schlüssel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 10 L
Verpackung Beutel in Box
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2525695 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberJ/3720/17,J/3720/24,J/3720/PB15
Produktidentifikator
  • EDTA (Diaminoethanetetra-acetic acid, disodium salt solution 0.1 M) (0.2N)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethylendiaminetraessigsäure-Dinatriumsalz-Lösung, 0.01 M (0.02 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical >