Learn More
Ethyldisonitrosocyanoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11480593
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethyldisonitrosocyanoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480593
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11480593
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12691.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This product is a non-explosive alternative to HOBt or HOAt, and allows high peptide coupling rates at low racemization when applied in combination with carbodiimides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3849-21-6
Summenformel C5H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.114
MDL-Nummer MFCD00000625
InChI-Schlüssel LCFXLZAXGXOXAP-QPJJXVBHSA-N
Synonym ethyl cyanoglyoxylate-2-oxime, ethyl isonitrosocyanoacetate, ethyl cyano hydroxyimino acetate, ethyl hydroxyimino cyanoacetate, ethyl 2-cyano-2-hydroxyimino acetate, ethyl cyano hydroxyimino formate, ethyl oximinocyanoacetate, oxyma, e-ethyl 2-cyano-2-hydroxyimino acetate, acetic acid, cyano hydroxyimino-, ethyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6400537
IUPAC-Name Ethyl (2E)-2-Cyano-2-hydroxyiminoacetat
SMILES CCOC(=O)C(=NO)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl isonitrosocyanoacetate
Schmelzpunkt 127°C to 132°C
Menge 100 g
Formelmasse 142.11
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY16E048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog NumberA12691.22,A12691.14,A12691.06
Chargennummer10237879 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA12691.22,A12691.14,A12691.06
Chargennummer10232360 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12691.22,A12691.14,A12691.06
Chargennummer10202779 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12691.22,A12691.14,A12691.06
Chargennummer10181414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12691.22,A12691.14,A12691.06
Name des Produkts
Ethyldisonitrosocyanoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >