Learn More
Ethyldisonitrosocyanoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This product is a non-explosive alternative to HOBt or HOAt, and allows high peptide coupling rates at low racemization when applied in combination with carbodiimides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl isonitrosocyanoacetate |
Schmelzpunkt | 127°C to 132°C |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 142.11 |
Reinheit (%) | 97% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y16E048 | Analysenzertifikat | 17/09/2024 | A12691.22,A12691.14,A12691.06 |
10237879 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A12691.22,A12691.14,A12691.06 |
10232360 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12691.22,A12691.14,A12691.06 |
10202779 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12691.22,A12691.14,A12691.06 |
10181414 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12691.22,A12691.14,A12691.06 |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl isonitrosocyanoacetate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate