Learn More
Ethyl3-(Dimethylamino)acrylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11425707
Verfügbar ab: 11-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ethyl3-(Dimethylamino)acrylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425707
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11425707
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24291.18
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 924-99-2 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl 3-(Dimethylamino)acrylat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffindustrie.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 90 g/l bei 25 °C
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 924-99-2
Summenformel C7H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 143.186
MDL-Nummer MFCD00144269
InChI-Schlüssel MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2eMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5369162
IUPAC-Name Ethyl (E)-3-(Dimethylamino)prop-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=CN(C)C
Spécification
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate
Schmelzpunkt 17°C to 18°C
Siedepunkt 118°C to 121°C (10 mmHg)
Strukturformel (CH3)2NCH=CHCO2CH2CH3
Brechungsindex 1.512
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 90g/L (25°C).
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10173198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24291.18,B24291.30,B24291.09
Chargennummer10109494 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24291.18,B24291.30,B24291.09
Chargennummer5001P28P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24291.18,B24291.30,B24291.09
Chargennummer10180757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24291.18,B24291.30,B24291.09
Chargennummer10122376 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24291.18,B24291.30,B24291.09
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Ethyl3-(Dimethylamino)acrylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis