Learn More
Eppendorf™ epTIPS-Box, wiederverwendbare Box
epT.I.P.S.-Pipettenspitzen Minimale Aufsteck- und Abwurfkräfte bei gleichzeitig maximal dichtem Sitz in Pipetten von Eppendorf.
41.57 CHF - 58.13 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Farbe | Farblos |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Modell | epTIPS |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbcode | Länge (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbcode | Länge (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17332890
![]() |
Eppendorf™
0030076125 |
0,1 bis 10 μl | Dunkelgrau | 1 wiederverwendbare Box x 96 Spitzen |
46.99 CHF
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
17342890
![]() |
Eppendorf™
0030076133 |
0,1 bis 20 μl | Mittelgrau | 1 wiederverwendbare Box x 96 Spitzen |
49.35 CHF
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17352890
![]() |
Eppendorf™
0030076141 |
0,5 bis 20 μl | Hellgrau | 46 mm | 1 wiederverwendbare Box x 96 Spitzen |
41.57 CHF
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17362890
![]() |
Eppendorf™
0030076150 |
2 bis 200 μl | Gelb | 1 wiederverwendbare Box x 96 Spitzen |
44.24 CHF
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
17372890
![]() |
Eppendorf™
0030076168 |
20 bis 300 μl | Orange | 1 wiederverwendbare Box x 96 Spitzen |
41.57 CHF
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
17382890
![]() |
Eppendorf™
0030076176 |
50 bis 1000 μl | Blau | 1 wiederverwendbare Box x 96 Spitzen |
44.24 CHF
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
17392890
![]() |
Eppendorf™
0030076184 |
50 bis 1.250 μl | Grün | 1 wiederverwendbare Box x 96 Spitzen |
49.35 CHF
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17302900
![]() |
Eppendorf™
0030076192 |
50 bis 1250 μl | Dunkelgrün | 103 mm | 1 wiederverwendbare Box x 96 Spitzen |
50.10 CHF
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17312900
![]() |
Eppendorf™
0030076206 |
0,25 bis 2,5 ml | Rot | 1 wiederverwendbare Box x 48 Spitzen |
58.13 CHF
48 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17322900
![]() |
Eppendorf™
0030076214 |
0,1 bis 5,0 ml | Violett | 120 mm | Kiste |
53.99 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
- Kontaminationsfreier Transfer der Trays in die standfeste Arbeitsbox
- System optimiert für die Verwendung auf Mehrkanalpipetten
- Farbig codierte Trays zur einfachen Spitzen- und Pipettenerkennung
- Spitzen können aus dem Nachfülltray mit der Pipette entnommen werden
- Die Boxen und Trays sind bei 121°C für spätere Verwendung autoklavierbar
- epT.I.P.S. Box und epT.I.P.S. Set erhältlich in Eppendorf Quality
Spezifikation
Ungefiltert | |
Farblos | |
epTIPS | |
Eppendorf Pipetten, Non-Eppendorf Pipetten | |
Pipettenspitzen | |
Universelle Passform | |
epT.I.P.S. |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Eppendorf Quality (Nicht steril) | |
Box | |
Ja | |
Yes | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ epTIPS-Box, wiederverwendbare Box