Learn More
Eppendorf™ epTIPS-Box, wiederverwendbare Box
epT.I.P.S.-Pipettenspitzen Minimale Aufsteck- und Abwurfkräfte bei gleichzeitig maximal dichtem Sitz in Pipetten von Eppendorf.
Marke: Eppendorf™ 0030076192
47.49 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- epT.I.P.S.™ Box 2.0, Eppendorf Quality™
- Eppendorf Qualitätsstandard: Optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz, höchste Reinheit
- Boxen und Tabletts sind bei 121 °C autoklavierbar, optimal mit epT.I.P.S. Boxen (bis zu 100 Mal autoklavierbar)
- Das System ist für die Verwendung mit Mehrkanalpipetten optimiert
- Farbcodierte Tabletts zur einfachen Identifizierung von Spitzen und Pipetten
- Spitzen können von aus Nachfülltabletts an Pipetten befestigt werden
- Kontaminationsfreier Transfer von Tabletts zu einer stabilen Arbeitsbox
Spezifikation
50 bis 1250 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
4,1 in. | |
Eppendorf Quality (Nicht steril) | |
Box | |
1 wiederverwendbare Box x 96 Spitzen | |
Pipettenspitzen | |
Ja | |
Yes | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
Farblos | |
epTIPS | |
103 mm | |
Eppendorf Pipetten, Non-Eppendorf Pipetten | |
Extra lang | |
96 Spitzen/Karton | |
Dunkelgrün | |
Universelle Passform | |
epT.I.P.S. |
Videos
-
Eppendorf_1028625
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
57Stunden
13Minuten
8Sekunden
48