Learn More
Eppendorf™ epTIPS-Box, wiederverwendbare Box
GREENER_CHOICE
epT.I.P.S.-Pipettenspitzen Minimale Aufsteck- und Abwurfkräfte bei gleichzeitig maximal dichtem Sitz in Pipetten von Eppendorf.
Marke:  Eppendorf™ 0030076133
45.71 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17342890
  • 49.35 CHF / 96 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kontaminationsfreier Transfer von Tabletts zu einer stabilen Arbeitsbox
  • Das System ist für die Verwendung mit Mehrkanalpipetten optimiert
  • Farbcodierte Tabletts zur einfachen Identifizierung von Spitzen und Pipetten
  • Spitzen können von aus Nachfülltabletts an Pipetten befestigt werden
  • Boxen und Tabletts sind bei 121 °C für die anschließende Verwendung autoklavierbar
  • epT.I.P.S. Box 2.0 und epT.I.P.S. Set in Eppendorf Qualität erhältlich
  • Mit dem ACT™-Label gekenzeichnet durch die gemeinnützige Organisation My Green Lab™, um Ihnen zu helfen, eine fundierte Produktauswahl in Bezug auf Nachhaltigkeit zu treffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,1 bis 20 μl
Unsteril
Autoklavierbar
Eppendorf Quality (Nicht steril)
Box
96 Spitzen/Karton
Mittelgrau
Universelle Passform
epT.I.P.S.
Ungefiltert
Farblos
epTIPS
Eppendorf Pipetten, Non-Eppendorf Pipetten
1 wiederverwendbare Box x 96 Spitzen
Pipettenspitzen
Ja
Yes
Polypropylen
Videos
  • Eppendorf_1028625
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf_1028625
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Name des Produkts
    Eppendorf™ epTIPS-Box, wiederverwendbare Box > epTIPS-Box, wiederverwendbare Box mit farblosen Spitzen; Volumen (metrisch): 0,1 bis 20 μl; Farbcode: Mittelgrau