Learn More
Eppendorf™ epTIPS-Box, wiederverwendbare Box
GREENER_CHOICE
epT.I.P.S.-Pipettenspitzen Minimale Aufsteck- und Abwurfkräfte bei gleichzeitig maximal dichtem Sitz in Pipetten von Eppendorf.
Marke:  Eppendorf™ 0030076125
44.64 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17332890
  • 46.99 CHF / 96 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • epT.I.P.S.™ Box 2.0, Eppendorf Quality™
  • Eppendorf Qualitätsstandard: Optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz, höchste Reinheit
  • Boxen und Tabletts sind bei 121 °C autoklavierbar, optimal mit epT.I.P.S. Boxen (bis zu 100 Mal autoklavierbar)
  • Das System ist für die Verwendung mit Mehrkanalpipetten optimiert
  • Farbcodierte Tabletts zur einfachen Identifizierung von Spitzen und Pipetten
  • Spitzen können von aus Nachfülltabletts an Pipetten befestigt werden
  • Kontaminationsfreier Transfer von Tabletts zu einer stabilen Arbeitsbox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,1 bis 10 μl
Unsteril
Autoklavierbar
Eppendorf Quality (Nicht steril)
Box
96 Spitzen/Karton
Dunkelgrau
Universelle Passform
epT.I.P.S.
Ungefiltert
Farblos
epTIPS
Eppendorf Pipetten, Non-Eppendorf Pipetten
1 wiederverwendbare Box x 96 Spitzen
Pipettenspitzen
Ja
Yes
Polypropylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ epTIPS-Box, wiederverwendbare Box > epTIPS-Box, wiederverwendbare Box mit farblosen Spitzen; Volumen (metrisch): 0,1 bis 10 μl; Farbcode: Dunkelgrau