Learn More
Brady™ M710 Series Etiketten für EPREP-Typenschilder
M710 Etikettendrucker - Etiketten
Marke:  Brady™ 312018
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17818044
  • 88.55 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sie verfügen über beste Klebkraft und sind beständig gegen Lösungsmittel, sodass sie sich ausgezeichnet als Ersatz für gravierte Schilder eignen.
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 100°C
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ M710 Series Etiketten für EPREP-Typenschilder > EPREP Printer Labels; Color: Silver; Dimensions (LxW): 40 x 30 mm; Width (English) Printable Area: 30 mm