Learn More
BRAND™ Deckgläser für Mikroskop-Objektträger
Aus reinem, klarem Borosilikatglas der hydrolytischen Klasse 1 für ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
Marke: BRAND™ 470045
74.69 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stärke zwischen 0.13 und 0.17 mm
- Brechungsindex, ne = 1.52 ± 0.01, Abbe-Nummer, ve = 56.5 ± 0.5
- Die vollautomatische Produktion garantiert gebrauchsfertige Qualität: sauber, staubfrei, fettfrei und verzerrungsfrei
- Planheit innerhalb ± 3 μm
- Die Packungsmenge für die quadratische Form beträgt 2000 (10 Kartons à 200); die Packungsmenge für die rechteckige Form beträgt 1000 (10 Kartons à 100)
Spezifikation
Quadratisch | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | |
2000 (10 Boxen je 200) |
Borosilikatglas | |
18 x 18 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
67Stunden
2Minuten
4Sekunden
20Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen