Learn More
Velp Scientifica™ 250 ml Collecting Flask
Velp Scientifica™ 250 ml Collecting Flask for use with VELP UDK distillation units.
Marke:  Velp Scientifica™ 10001106
Artikelnummer. 15582235
  • 12.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit VELP UDK Destillationsgeräten
Spezifikation
Spezifikation
250 mL
VELP UDK Destillationseinheiten
Collecting Flask
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Velp Scientifica™ 250 ml Collecting Flask > Capacity: 250 ml