Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I und II GC-Säulen
Analyse von Organophosphorpestiziden mit äußerst geringem Säulenbluten, hervorragender Trägheit und konsistenter Reproduzierbarkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 26076-1420
706.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11571104
  • 710.37 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Analyse von Organophosphorpestiziden mit äußerst geringem Säulenbluten, hervorragender Trägheit und konsistenter Reproduzierbarkeit mithilfe der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I und II GC-Säulen. Durch das geringe Säulenbluten bieten die Säulen einen exzellenten Rauschabstand sowie eine hervorragende Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektroskopie. Vollständige Trennung von Organophosphorpestiziden bei kurzer Analysedauer. TraceGOLD TG-OPP I und II GC-Säulen eignen sich ideal für US EPA-Methoden 8141A.
Die leistungsstarke Säule zeichnet sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe Trägheit aus
  • Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
  • Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
  • Dank des minimierten Säulenblutens verlängert sich die Säulenlebensdauer, was zu einer gesteigerten Produktivität führt.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peakform und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Definieren Sie Ihre Erwartungen an die GC neu
  • Geringes Säulenbluten mit exzellentem Rauschabstand sowie hervorragender Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektroskopie.
  • Vollständige Trennung von Organophosphorpestiziden bei kurzer Analysedauer.
  • Ideal für US EPA-Methoden 8141A geeignet
Vergleichbar mit
  • Rtx™-OPPesticides
  • Rtx™-OPPesticides2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
330 ° C
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-OPP I
0,25 μm
Nichtpolar
0,25 mm
TraceGOLD
GC/MS für phosphororganische Pestizide
30 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I und II GC-Säulen > 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm