Learn More
Eppendorf™ Aufsatzbürette
Extrem robust mit Anzeige- und Bedienelementen für einen einfachen, ermüdungsfreien Betrieb
Marke:  Eppendorf™ 4965000017
981.28 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10236721
  • 1082.31 CHF / 1 Stück
Kraftpaket für die Genomik
Aktionscode 24117 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Extrem robust mit Anzeige- und Bedienelementen für einfachen, ermüdungsfreien Betrieb
Die innovative Top Buret von Eppendorf setzt neue Maßstäbe für die manuelle Titration. Eine neue, pulsfreie Dispensiertechnik ermöglicht die kontinuierliche Abgabe der gewünschten Volumina, sodass nicht immer neue Flüssigkeit angesaugt werden muss. Dadurch wird die Titration einfacher und sicherer, da die Präzisionswerte innerhalb der erforderlichen Grenzwerte liegen
  • Kontinuierliche, pulsfreie Dispensiertechnik für schnelle Titration
  • Patentiertes Sicherheitsventil zum Entlüften ohne Reagenzienverlust
  • Spannungsversorgung mit langlebigen Primärzellen und Ladeanzeige
  • Dispensierbereich von 0.01 ml bis 999.9 ml
  • Abnehmbare Elektronikeinheit
  • Einkanal mit einfachem Kalibrierprogramm
  • Auslassschlauch drehbar um 360°
  • Einstellbares Auslassrohr: horizontal: 142 bis 220 mm, vertikal: 10 bis 200 mm
  • Teleskop-Ansaugrohr zur automatischen Einstellung der Länge von 210 mm auf 370 mm
  • Anschluss für Trocknungsröhrchen
  • Das Medium wird durch einfaches Drehen der Räder abgegeben
Modell M
  • Dispensierrate von2,500 μl pro Umdrehung
Modell H
  • Dispensierrate von5,000 μl pro Umdrehung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnelle Titration
25 ml
Umwälzventil, Ventilhebel, Teleskop-Füllschlauch, einstellbarer Entleerungsschlauch, drei Adapter 40/38/32 mm-Flaschengewinde, 2 x 1.5 V-Mikrobatterien, Qualitätszertifikat
Ja
Schnelle Titration
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Aufsatzbürette > 25 ml