Learn More
Eppendorf™ Aufsatzbürette
Extrem robust mit Anzeige- und Bedienelementen für einen einfachen, ermüdungsfreien Betrieb
1082.31 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | Schnelle Titration |
---|---|
Programmierbar | Ja |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Schnelle Titration |
Enthält | Umwälzventil, Ventilhebel, Teleskop-Füllschlauch, einstellbarer Entleerungsschlauch, drei Adapter 40/38/32 mm-Flaschengewinde, 2 x 1.5 V-Mikrobatterien, Qualitätszertifikat |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10236671
|
Eppendorf™
4965000025 |
50 ml |
1082.31 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10236721
|
Eppendorf™
4965000017 |
25 ml |
1082.31 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Extrem robust mit Anzeige- und Bedienelementen für einfachen, ermüdungsfreien Betrieb
Die innovative Top Buret von Eppendorf setzt neue Maßstäbe für die manuelle Titration. Eine neue, pulsfreie Dispensiertechnik ermöglicht die kontinuierliche Abgabe der gewünschten Volumina, sodass nicht immer neue Flüssigkeit angesaugt werden muss. Dadurch wird die Titration einfacher und sicherer, da die Präzisionswerte innerhalb der erforderlichen Grenzwerte liegen
- Kontinuierliche, pulsfreie Dispensiertechnik für schnelle Titration
- Patentiertes Sicherheitsventil zum Entlüften ohne Reagenzienverlust
- Spannungsversorgung mit langlebigen Primärzellen und Ladeanzeige
- Dispensierbereich von 0.01 ml bis 999.9 ml
- Abnehmbare Elektronikeinheit
- Einkanal mit einfachem Kalibrierprogramm
- Auslassschlauch drehbar um 360°
- Einstellbares Auslassrohr: horizontal: 142 bis 220 mm, vertikal: 10 bis 200 mm
- Teleskop-Ansaugrohr zur automatischen Einstellung der Länge von 210 mm auf 370 mm
- Anschluss für Trocknungsröhrchen
- Das Medium wird durch einfaches Drehen der Räder abgegeben
Modell M
- Dispensierrate von2,500 μl pro Umdrehung
- Dispensierrate von5,000 μl pro Umdrehung
Specifications
Schnelle Titration | |
Ja | |
Schnelle Titration | |
Umwälzventil, Ventilhebel, Teleskop-Füllschlauch, einstellbarer Entleerungsschlauch, drei Adapter 40/38/32 mm-Flaschengewinde, 2 x 1.5 V-Mikrobatterien, Qualitätszertifikat |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.