Learn More
Gilson™ Zubehör für PIPETMAN™ Komplett-Pipettiersystem – Single™ Pipettenhalter
GREENER_CHOICE
Der Halter mit selbstklebender Rückseite eignet sich für den Einsatz bei eingeschränktem Platzangebot (Abzugshauben, sterile Hauben usw.)
Marke:  Gilson™ F161406
26.53 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10295682
  • 40.30 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Haftet an jeder glatten, trockenen Oberfläche, ohne diese zu beschädigen
  • Unempfindlich gegenüber Chemikalien und UV-Licht
  • Kompatibel mit allen Gilson-Pipetten außer PIPETMAN™ Concept
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1x Single pipette holder
Pipettes
Pipette Holder
1x Single pipette holder
1
2 in
3.7 in
2 lb
1/8 in.
7852 g
Weiß
Polypropylene
Pipetteman™ Pipettier-Komplettsystem
Box
50 X 95 X 50 mm
50 mm
95 mm
50 mm
.11 lb
Name des Produkts
Gilson™ Zubehör für PIPETMAN™ Komplett-Pipettiersystem – Single™ Pipettenhalter > Einzelpipettenhalter; haftet auf jeder glatten, trockenen Oberfläche ohne Beschädigung