Learn More
Eppendorf™ Rotoren für Zentrifuge 5427 R
Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™
Marke: Eppendorf™ 5409710001
755.91 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Max. Drehzahl: 18.210 × g (12.700 U/min)
- Max. Kapazität: 48 × 1,5/2,0 ml-Röhrchen
- Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™ Deckel
Spezifikation
Aerosoldichter Rotor | |
18210 x g (12700 U/min) | |
Zentrifuge 5427 R | |
FA-45-48-11 |
48 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen | |
12.700 U/min | |
Deckel |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%