Learn More
DWK Life Sciences PTFE-Olive, mit Silikondichtung (VMQ), komplett mit Schraubverbindungsverschluss PBT, gebogen
Zum sicheren Anschließen von Schläuchen.
Marke:  DWK Life Sciences 286230802
125.40 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10030704
  • 132.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Über Kunststoff-Oliven, die mit einer Schraubkappe mit Bohrung auf ein Glasgewinde aufgeschraubt werden, können Schläuche sicher an Laborapparaturen angeschlossen werden.Kunststoff-Oliven aus PTFE für den Einsatz bei höheren Anforderungen an die thermische und chemische Beständigkeit.
  • Schlauch-Oliven ermöglichen den Anschluss von Schläuche an Laborapparaturen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 St./Packung
Gebogen
10,5 mm
GL 18
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences PTFE-Olive, mit Silikondichtung (VMQ), komplett mit Schraubverbindungsverschluss PBT, gebogen > GL 18