Learn More
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen-Kit, 24-400 Schraubgewinde, Klarglas, weißer PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon-/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™ 24 14 1354
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12990991
  • 176.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ND24
  • 24-400
  • Glas
  • Klar
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch
  • Polypropylen
  • Silikon/PTFE
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarbenes Silikon/PTFE
27.5 mm
60 ml
24-400
Schraubverschluss
1. hydrolytische Klasse
Durchsichtig
Glas
TOC (EPA)
Polypropylen
140 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen-Kit, 24-400 Schraubgewinde, Klarglas, weißer PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon-/PTFE-Septum > 60 ml, UltraBond,3.2 mm Dicke ,45° Shore A