Learn More
Velp Scientifica™ Peristaltikpumpe mit Gehäuse aus epoxidbeschichtetem Edelstahl
Die Velp Scientifica™ SP 311 Peristaltikpumpen eignen sich für den Transfer von Flüssigkeiten in der Pharma-, Lebensmittel-, Biotechnologie-, Chemie- und Getränkeindustrie.
Marke: Velp Scientifica™ F40200012
773.73 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Minimale Wartung (einfach das Rohr austauschen)
- Einfache Reinigung – kein Kontakt von flüssigen und mechanischen Teilen
- Schläuche (2 Durchmesser verfügbar) sind beständig gegen die meisten Chemikalien
- Elektronische Drehzahlssteuerung
- Kann aus 10 Metern Tiefe pumpen
Spezifikation
20 bis 240 ml/min | |
Variable Durchflussrate | |
24 V CC mit Untersetzung des Getriebes | |
145 mm | |
1.8 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |
Transport von Flüssigkeiten in Industriesektoren wie Pharma, Lebensmittel, Biotechnologie, Chemie, Getränke | |
Epoxid-lackierter Edelstahl | |
190 x 145 x 95 mm | |
95 mm | |
230 V 50 bis 60 Hz | |
20 W |