Learn More
Anti-Bumping Granules, Extra Pure, Fused Alumina, SLR, Fisher Chemical
Zu Flüssigkeiten für ruhigeres Sieden hinzugefügt.
Marke: Fisher Chemical A/7770/50
49.79 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Anti-Bumping Granule | |
Edelkorund | |
250 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Anti-Bumping Granules, Extra Pure, Fused Alumina, SLR, Fisher Chemical > 250 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur