Learn More
Velp Scientifica™ Peristaltikpumpe mit Gehäuse aus epoxidbeschichtetem Edelstahl
Die Velp Scientifica™ SP 311 Peristaltikpumpen eignen sich für den Transfer von Flüssigkeiten in der Pharma-, Lebensmittel-, Biotechnologie-, Chemie- und Getränkeindustrie.
810.00 CHF - 1110.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transport von Flüssigkeiten in Industriesektoren wie Pharma, Lebensmittel, Biotechnologie, Chemie, Getränke |
---|---|
Enthält | Variable Durchflussrate |
Material | Epoxid-lackierter Edelstahl |
Motortyp | 24 V CC mit Untersetzung des Getriebes |
Abmessungen (L x B x H) | 190 x 145 x 95 mm |
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15369484
|
Velp Scientifica™
F40200002 |
2 bis 35 ml/min |
810.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15309494
|
Velp Scientifica™
F40200060 |
125 bis 1000 ml/min |
1110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15389484
|
Velp Scientifica™
F40200006 |
6 bis 135 ml/min |
905.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15399484
|
Velp Scientifica™
F40200012 |
20 bis 240 ml/min |
830.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Minimale Wartung (einfach das Rohr austauschen)
- Einfache Reinigung – kein Kontakt von flüssigen und mechanischen Teilen
- Schläuche (2 Durchmesser verfügbar) sind beständig gegen die meisten Chemikalien
- Elektronische Drehzahlssteuerung
- Kann aus 10 Metern Tiefe pumpen
Spezifikation
Transport von Flüssigkeiten in Industriesektoren wie Pharma, Lebensmittel, Biotechnologie, Chemie, Getränke | |
Epoxid-lackierter Edelstahl | |
190 x 145 x 95 mm | |
95 mm | |
230 V 50 bis 60 Hz | |
20 W |
Variable Durchflussrate | |
24 V CC mit Untersetzung des Getriebes | |
145 mm | |
1.8 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |