Learn More
Epredia™ Diagnostikobjektträger aus Epoxid
Diese hydrophoben Beschichtungen binden Flüssigkeiten, die in die Wells gegeben werden, und halten die Flüssigkeiten im Well-Bereich. Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
Marke: Epredia™ X1XER302W
145.56 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bindet und hält Flüssigkeiten, die in den Well-Bereich eingebracht werden
- Mit benetzbaren Wells zum Färben und Wachsen von Zellkulturen
- Verhindert Kreuzkontaminationen
- Hydrophobe Beschichtungen sind sehr langlebig und widerstehen stärksten Beanspruchungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
25 mm | |
1 mm | |
12 | |
5 mm-Well |
Epoxid | |
Objektträger für die Diagnostik | |
Weiß |