Learn More
Invitrogen™ Elution Buffer for Dynabeads™ mRNA Purification Kits
Dieser Elutionspuffer (10 mM Tris-HCl, pH 7,5) ist in den folgenden Dynabeads™ mRNA-Aufreinigungskits enthalten.
Marke: Invitrogen™ A33566
Beschreibung
Dieser Elutionspuffer (10 mM Tris-HCl, pH 7,5) ist in den folgenden Dynabeads™ mRNA-Aufreinigungskits enthalten: Kat.- Nr. 61006, 61011, 61012 und 61021. Es ist für Anwendungen, die mehr Elutionspuffer benötigen als im Kit enthalten sind, separat erhältlich.
Spezifikation
1 x 15 ml, bei 2 °C bis 8 °C lagern | |
Dynabeads™ | |
1 x 15 ml | |
Raumtemperatur |