Learn More
BRAND™ Konische Dichtung aus EPDM-Gummi
Für einen sicheren Sitz zwischen Filtertrichter und Filterkolben platzieren.
Marke: BRAND™ 462723
100.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus Gummi (EPDM)
- Konische Form
- Sorgt für einen sicheren Sitz zwischen Filtertrichter und Filterkolben
- Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Spezifikation
Wird für Filtertrichter und Filterkolben verwendet | |
10 | |
EPDM |
35 mm | |
20 mm | |
Gummidichtung, konisch |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Konische Dichtung aus EPDM-Gummi > Durchmesser:35mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur